Water, Ultrapure for PCR, deionized, sterile
# de catalogue 10128-568
Fournisseur: QUALITY BIOLOGICAL, INC.
Minority or Woman-Owned Business Enterprise
Small Business Enterprise
Numéro CAS: 7732-18-5
Spécifications
- Size:10 ml
- Cat. no.:10128-568
- Supplier No.:351-161-671EA
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Water, Ultrapure for PCR, deionized, sterile:
Résultats des tests de spécification
A propos de cet article
Synonymes: Hydrogen oxide
:Eau
Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
Point de Fusion:0 °C
Densité:1 g/cm³ (4 °C)
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa)
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Fusion: 0 °C
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:M.W. 18,02 g/mol
Index Merck:13,10098
Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
EINECS:231-791-2
:0
:100
Température d'entreposage:Température ambiante
:12,10175
:Boiling Pt:
:Boiling Pt: 100 °C (1013 hPa)
:Melting Pt:
:Melting Pt: 0 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 18.02 g/mol
:Water
Température d'entreposage:Ambient
Customers Who Bought This Also Bought