Sodium chloride 5 M in aqueous solution, sterile filtered
# de catalogue 10128-484
Fournisseur: QUALITY BIOLOGICAL, INC.
Minority or Woman-Owned Business Enterprise
Small Business Enterprise
Numéro CAS: 7647-14-5
Spécifications
- Size:500 ml
- Cat. no.:10128-484
- Supplier No.:351-036-101
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- in aqueous solution:
Résultats des tests de spécification
A propos de cet article
Synonymes: Saline,Sea salt
:Sodium chloride
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt: 1413 °C (1013 hPa)
:Melting Pt:
:Melting Pt: 801 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 58.44 g/mol
EINECS:231-598-3
:801
:1413
Température d'entreposage:Ambient
:12,08742
:14,08599
Customers Who Bought This Also Bought