Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Paraformaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich® | Avantor

Paraformaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Plastic bottle, 100 g
Catalog # CA8.18715.0100
Corrosif
Santé
Irritant
Supplier:   MilliporeSigma
Fournisseur #:  8.18715.0100
Paraformaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Catalog # CA8.18715.0100
Supplier:  MilliporeSigma
CAS Number:  30525-89-4
Paraformaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Plastic bottle, 100 g

CAS Number:  30525-89-4
Price
$58.52
Log in pour la disponibilité
Each (100g) Case of 6 (100g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Polyoxymethylene
  • CAS Number:30525-89-4
  • Formule:(CH₂O)n
  • Numéro MDL:MFCD00133991
  • MARC:4.1,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • ONU:2213
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Solubility:
    (20 °C) slightly soluble
  • Melting Point:
    100 - 130 °C
  • Vapor Pressure:
    1.93 hPa (25 °C)
  • Flash Point:
    70 °C
  • Explosion Limit:
    7 - 73 %(V)
  • Density:
    1.4 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    5.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
  • Ignition Point:
    300 °C
  • Hazard Class:
    4.1
  • Hazard Class Description:
    Flammable Solid

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Taille:
    100 g

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.