

Nitric acid 68 - 70% ACS
Catalogue # CA11021-136
Fournisseur: Anachemia
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Bottle, Polyglass™
- Size:2.5 L
- Cat. no.:CA11021-136
- Supplier No.:62786-461
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear, colourless, free from suspended matter or sediment
- Assay (HNO3):68.0 -70.0%
- Color (APHA):10 ppm max.
- Residue after ignition:5 ppm max.
- Chloride (Cl):0.5 ppm max.
- Sulfate (SO4):1 ppm max.
- Arsenic (As):0.01 ppm max.
- Heavy metals (as Pb):0.2 ppm max.
- Iron (Fe):0.2 ppm max.
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:63.01
Indice Merck:13,06608
Ébullition Pt:120.5 °C (1013 hPa)
Fusion Pt:–42 °C
Densité:1,4 g/cm³ (20 °C)
Température de conservation:Ambient
L'EINECS:231-714-2
ONU:2031
MARC:8,II
:GHS03
:GHS05
Frequently Bought Together