ContactUsLinkComponent
Santé
Phenolphthalein, powder ACS
Catalogue # CA71007-972
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
undefined
Santé
Phenolphthalein, powder ACS
Catalogue # CA71007-972
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Pack type:
    Glass, amber
  • Size:
    500 g
  • Cat. no.:
    CA71007-972
  • Supplier No.:
    68218-300
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Clarity of alcohol solution:
    Passes Test
  • Visual transition interval:
    pH 8.0(colourless) - 10(red)
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :318.33 g/mol
Indice Merck:14,07243
Fusion Pt:258…262 °C
Densité:1,3 g/cm³ (20 °C)
L'EINECS:201-004-7
ATTEINDRE:01-2119498295-24
 :GHS08
Température de conservation:Ambient
Frequently Bought Together