Ammoniaque 28% ACS
Product Details & Documents
- CAS Number:1336-21-6
- Formule:NH₃
- Numéro MDL:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- Ébullition Pt:32 - 37,7 °C (1013 hPa)
- Ébullition Pt:32…37.7 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:-60 - -57,5 °C
- Fusion Pt:–60…–57.5 °C
- Densité:0,88 to 0.91 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:215-647-6
- ONU:2672
- MARC:8,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance: Colourless and free from suspended matter or sediment:Conforms
- Assay (as NH3):28.0 - 30.0 %
- Residue after ignition:0.002% max.
- Carbon Dioxide (CO2):0.002% max.
- Chloride (Cl):0.5 ppm max.
- Phosphate (PO4):2 ppm max.
- Nitrate (NO3):2 ppm max.
- Sulfate (SO4):2 ppm max.
- Heavy metals (as Pb):0.5 ppm max.
- Iron (Fe):0.2 ppm max.
- Substances reducing KMnO4:Passes Test
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle, Polyglass™
- Taille:2.5 L