ContactUsLinkComponent
EDTA disodium salt solution (1 ml = 1 mg CaCO₃), BAKER ANALYZED® for stable isotope labelling (SIL), J.T.Baker®
Catalogue # JT5648-2
Numéro CAS:  
MOC:  Non réglementé, avec informationCertificats
undefined
EDTA disodium salt solution (1 ml = 1 mg CaCO₃), BAKER ANALYZED® for stable isotope labelling (SIL), J.T.Baker®
Catalogue # JT5648-2
Supplier Number:  5648-02
Numéro CAS:  
MOC:  Non réglementé, avec informationCertificats
Spécifications
  • Pack type:
    PE bottle, narrow mouth
  • Size:
    1 L
  • Cat. no.:
    JT5648-2
  • Supplier No.:
    5648-02
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb):
    ≤ 5 ppm
  • Trace Impurities - Iron (Fe):
    ≤ 5 ppm
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :372.24 g/mol
 :Management of Change (MOC) category = NI
Frequently Bought Together