Water for biotechnology nuclease-free, 0.2 µm filtered
# de catalogue 97062-794
Fournisseur: VWR
Numéro CAS: 7732-18-5
Spécifications
- Size:500 ml
- Supplier No.:E476-500ML
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Water for biotechnology nuclease-free, 0.2 µm filtered:
Résultats des tests de spécification
A propos de cet article
Synonymes: Hydrogen oxide
:Eau
Point d'ébullition:100 °C
Point de Fusion:0 °C
Densité:1 g/cm³ (4 °C)
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Filtered through a 0.2 µm filter.
:Point d'ébullition:
:Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa)
:Point de fusion:
:Pt Fusion: 0 °C
:Point eclaire:
:Flash Pt:
:M.W. 18,02 g/mol
Index Merck:13,10098
EINECS:231-791-2
:0
:100
Température d'entreposage:Température ambiante
:Filter 0,2 um
:12,10175
Customers Who Bought This Also Bought