ContactUsLinkComponent
Albumin, Bovine, RIA Grade RIA GRADE
Bovine Serum Albumin (BSA)
# de catalogue 97062-904
Fournisseur:  VWR
Numéro CAS:  
Albumin, Bovine, RIA Grade RIA GRADE
Bovine Serum Albumin (BSA)
# de catalogue 97062-904
Fournisseur:  VWR
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Packaging:
    HDPE Bottle
  • Source:
    Serum
  • Species:
    Bovine
  • CAS No.:
    9048-46-8
    90604-29-8
  • Size:
    100 g
  • Storage conditions:
    Refrigerator
  • Protein synonyms:
    BSA|Fraction V|Cohn Fraction V
  • Protein/peptide name:
    Bovine Serum Albumin
  • Colour:
    light yellow
  • Grade:
    for radioimmunoassay (RIA)
  • Supplier No.:
    E588-100G