γ-(N-Morpholino)propanesulfonic acid (MOPS), Ultrapure
# de catalogue 97062-160
Fournisseur: VWR
Numéro CAS: 1132-61-2
Spécifications
- Size:500 g
- Cat. no.:97062-160
- Supplier No.:0670-500G
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Abs.@260nm (0.1M, Water):= 0.05
- Abs.@280nm (0.1M, Water):= 0.05
- DNase:none detected
- RNase:none detected
- pKa @(25°C):7 - 7.4
- Protease:none
- Purity:99 %
- γ-(N-Morpholino)propanesulfonic acid (MOPS), Ultrapure:
Résultats des tests de spécification
A propos de cet article
Synonymes: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid
:Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS)
Point de Fusion:277°C
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
Point d'éclair:110 °C (closed cup)
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Fusion: Min. 250 °C
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:Pt Eclair: 110 °C (coupe fermée)
:M.W. 209,27 g/mol
Index Merck:13,06288
EINECS:214-478-5
:110
:GHS07
Température d'entreposage:Température ambiante
:12,06346
Point de Fusion:277 °C
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Melting Pt: 277 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt: 110 °C (closed cup)
:M.W. 209.27 g/mol
:γ-(N-Morpholino)propanesulphonic acid (MOPS)
Température d'entreposage:Ambient
Customers Who Bought This Also Bought