EDTA tetrasodium salt hydrate ≥99.5%, Ultra Pure Grade
# de catalogue 97061-294
Fournisseur: VWR
Numéro CAS: 13235-36-4
Spécifications
- Packaging:HDPE bottle
- Size:500 g
- Supplier No.:0245-500G
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Heavy Metals (as Pb):= 0.001 %
- Solubility (5%, Water):pass
- Iron:= 0.005 %
- Moisture (KF):12.4 % - 19.2 %
- Nitrilotriacetic Acid:= 0.1 %
- pH (1%, Water) @25°C:10.7 - 11.7
- Purity (Dry Basis):99.5 %
- EDTA tetrasodium salt hydrate ≥99.5%, Ultra Pure Grade:
Résultats des tests de spécification
A propos de cet article
Synonymes: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate,Kestranal® 4S hydrate,Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt hydrate,2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetate hydrate
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:M.W. 380,17 g/mol (anhy)
EINECS:200-573-9
:GHS06
:GHS07
Point de Fusion:> 300 °C
Densité:6.9 g/cm³ (20 °C)
Température d'entreposage:Température ambiante
:99,5
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Melting Pt: > 300 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 380.17 g/mol (anhy)
Index Merck:12,03557
Température d'entreposage:Ambient
Customers Who Bought This Also Bought