ContactUsLinkComponent
Corrosif
Irritant
Acide orthophosphorique ≥85.0-87.0%, BAKER ANALYZED® A.C.S. Reagent ACS, J.T.Baker®
Catalogue # JT0260-2
Numéro CAS:  
MOC:  Non réglementéCertificats
undefined
Corrosif
Irritant
Acide orthophosphorique ≥85.0-87.0%, BAKER ANALYZED® A.C.S. Reagent ACS, J.T.Baker®
Catalogue # JT0260-2
Supplier Number:  0260-02
Numéro CAS:  
MOC:  Non réglementéCertificats
Spécifications
  • Pack type:
    Glass bottle, clear in a single shipper
  • Size:
    500 ml
  • Cat. no.:
    JT0260-2
  • Supplier No.:
    0260-02
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (H₃PO₄) (by acidimetry):
    85.0 - 87.0%
  • Calcium (Ca):
    ≤0.002%
  • Color (APHA):
    ≤10
  • Insoluble Matter:
    ≤0.001%
  • ACS - Magnesium (Mg):
    ≤0.002%
  • Sulfate (SO₄):
    ≤12 ppm
  • Volatile Acids (as CH₃COOH):
    ≤0.001%
  • Reducing Substances:
    Passes Test
  • Chloride (Cl):
    ≤3 ppm
  • Nitrate (NO₃):
    ≤5 ppm
  • Trace Impurities - Antimony (Sb):
    ≤20.000 ppm
  • Trace Impurities - Arsenic (As):
    ≤0.500 ppm
  • Trace Impurities - Iron (Fe):
    ≤10 ppm
  • Heavy Metals (as Pb):
    ≤8 ppm
  • Trace Impurities - Manganese (Mn):
    ≤0.500 ppm
  • Trace Impurities - Potassium (K):
    ≤40.000 ppm
  • Trace Impurities - Sodium (Na):
    ≤200.000 ppm
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :98 g/mol
Fusion Pt:28 °C
Densité:1,71 to 1.87 g/cm³ (25 °C)
MARC:8,III
 :Management of Change (MOC) category = N
L'EINECS:231-633-2
ONU:1805
 :GHS05
 :GHS07
Température de conservation:Ambient
Frequently Bought Together