Sodium thiosulfate 0.100 N (N/10) en solution aqueuse analytical reagent
Product Details & Documents
- CAS Number:7772-98-7
- Formule:Na₂S₂O₃
- Numéro MDL:MFCD00003499
- Molecular Weight:158.11 g/mol
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:231-867-5
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear, colorless, slight organic odor
- Assay at 20 °C (traceable to NIST SRM 136):0.1000 ± 0.0001 N at 20.0 °C
Spécifications
- Type de conditionnement:Poly bottle
- Taille:1 L