Sodium sulfate, anhydrous ≥99.0%, granular, Tracepur® 10-60 mesh, Supelco®
Catalogue # CASX0760E-5
Fournisseur: MilliporeSigma
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Plastic drum
- Size:12 kg
- Cat. no.:CASX0760E-5
- Supplier No.:SX0760E-5
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:99.0% min
- Calcium (Ca):0.01% max
- Chloride (Cl):0.001% max
- Color:White
- Form:Granules
- Heavy metals (as Pb):5ppm max
- Insoluble matter:0.01% max
- Iron (Fe):0.001% max
- Loss on ignition:0.5% max
- Magnesium (Mg):0.005% max
- Mesh size (10-30):80% min
- Mesh size (10-60):95% min
- Mesh size (100 and finer):1.0% max
- Nitrogen compounds (as N):5ppm max
- pH of a 5% solution at 25°C:5.2-9.2
- Phosphate (PO4):0.001% max
- Potassium (K):0.01% max
- Suitability for residue analysis (dried 400°/4 hr):To pass test
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
Indice Merck:12,08829
Ébullition Pt:1429 °C (1013 hPa)
Fusion Pt:884 °C (lit.)
Densité:2,7 g/cm³ (20 °C)
:142.04 g/mol
Température de conservation:Ambient
L'EINECS:231-820-9
Frequently Bought Together