ContactUsLinkComponent
Inflammable
Irritant
2-Propanol ≥99.9% (by GC), OmniSolv®, Supelco®
Catalogue # CAPX1834-1
Fournisseur:  MilliporeSigma
Numéro CAS:  
undefined
Inflammable
Irritant
2-Propanol ≥99.9% (by GC), OmniSolv®, Supelco®
Catalogue # CAPX1834-1
Fournisseur:  MilliporeSigma
Supplier Number:  PX1834-1
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Pack type:
    Glass bottle
  • Size:
    4 L
  • Cat. no.:
    CAPX1834-1
  • Supplier No.:
    PX1834-1
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (GC):
    99.9% min
  • Capillary ECD responsive substances (as PCNB):
    2ng/L max
  • Color (APHA):
    10 max
  • Filtered through 0.2 µm filter:
    To pass test
  • Fluorescence (as quinine base):
    250ppt max
  • Form:
    Clear liquid
  • Identity (IR-spectrum):
    Conforms
  • Residue after evaporation:
    1ppm max
  • Titrable acid:
    0.2µeq/g max
  • UV Abs. at 204 nm:
    1.00AU max
  • UV Abs. at 205 nm:
    0.80AU max
  • UV Abs. at 210 nm:
    0.35AU max
  • UV Abs. at 220 nm:
    0.10AU max
  • UV Abs. at 230 nm:
    0.05AU max
  • UV Abs. at 240 nm:
    0.02AU max
  • UV Abs. at 260 nm:
    0.005AU max
  • UV Abs. at 300 nm:
    0.005AU max
  • UV Cut-off:
    204nm max
  • Water (H2O):
    0.05% max
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :60.1 g/mol
Indice Merck:13,05228
Ébullition Pt:82 °C (lit.)
Fusion Pt:–89.5 °C (lit.)
Densité:0,786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:12 °C
Température de conservation:Ambient
L'EINECS:200-661-7
ONU:1219
MARC:3,II
ATTEINDRE:01-2119457558-25
 :GHS02
 :GHS07
Frequently Bought Together