ContactUsLinkComponent
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
n-Heptane ≥99% (n-heptane) [≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)], OmniSolv®, Supelco®
Catalogue # CAHX0078-1
Fournisseur:  MilliporeSigma
Numéro CAS:  
undefined
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
n-Heptane ≥99% (n-heptane) [≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)], OmniSolv®, Supelco®
Catalogue # CAHX0078-1
Fournisseur:  MilliporeSigma
Supplier Number:  HX0078-1
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Pack type:
    Glass bottle
  • Size:
    4 L
  • Cat. no.:
    CAHX0078-1
  • Supplier No.:
    HX0078-1
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (n-heptane):
    99.0% min
  • Assay (saturated C7 hydrocarbons):
    99.9% min
  • Boiling range:
    94.5-99.0°C
  • Capillary ECD responsive substances (as PCNB):
    5ng/L max
  • Color (APHA):
    10 max
  • Filtered through 0.2 µm filter:
    To pass test
  • Fluorescence (as quinine base):
    250ppt max
  • Form:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms to standard
  • Residue after evaporation:
    1ppm max
  • UV Abs. at 197 nm:
    1.00AU max
  • UV Abs. at 200 nm:
    0.50AU max
  • UV Abs. at 210 nm:
    0.25AU max
  • UV Abs. at 220 nm:
    0.10AU max
  • UV Abs. at 230 nm:
    0.05AU max
  • UV Abs. at 250 nm:
    0.01AU max
  • UV Abs. at 260 nm:
    0.01AU max
  • UV Abs. at 270 nm:
    0.005AU max
  • UV Abs. at 300 nm:
    0.005AU max
  • UV Cut-off:
    197nm max
  • Water (H2O):
    0.01% max
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :100.20 g/mol
Indice Merck:13,04679
Ébullition Pt:98 °C (lit.)
Fusion Pt:-90,6 °C
Densité:0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–4 °C
Température de conservation:Ambient
L'EINECS:205-563-8
ONU:1206
MARC:3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
Frequently Bought Together