Ether diéthylique, anhydre ≥99.0% (par GC) stabilisé, GR ACS ACS, Supelco®
Product Details & Documents
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
- CAS Number:60-29-7
- Formule:(CH₃CH₂)₂O
- Numéro MDL:MFCD00011646
- Molecular Weight:74.12 g/mol
- Indice Merck:12,03852
- Ébullition Pt:35 °C (1013 hPa)
- Ébullition Pt:34.6 °C (lit.)
- Fusion Pt:-123 °C
- Fusion Pt:–116 °C (lit.)
- Densité:0,7135 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:-40 °C
- Flash Pt:–40 °C
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:200-467-2
- ONU:1155
- MARC:3,I
- ATTEINDRE:01-2119535785-29
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Résultats des tests de spécification
- Expiration date:Exp 24 months from mfg date
- Assay (GC):99.0% min
- Alcohol(C2H5OH) (limit about 0.05%):To pass test
- Carbonyl (as HCHO):0.001% max
- Color (APHA):10 max
- Form:Clear liquid
- Peroxide (as H2O2):1.0ppm max
- Residue after evaporation:0.001% max
- Titrable acid:0.0002meq/g max
- Water (H2O):0.03% max
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Taille:4 L