VWR® Disposable Pasteur Pipettes, Glass, Plugged
Borosilicate glass 3.3, 14.6 cm (5¾")
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
VWR PIPET PASTEUR CTN PLUG 5.75IN CS1000 Catalog #77574-986
Le produit 77574-986 est similaire à 47735-748 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
PIPET PSTR ST DISP CTN PLG 5.75IN CS250 Catalog #89218-064
Le produit 89218-064 est similaire à 47735-748 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
PIPETTES PASTEUR 146MM CS1000 Catalog #53499-630
Le produit 53499-630 est similaire à 47735-748 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
These disposable borosilicate glass pipettes are furnished with cotton plugs.
Ideal for clinical & industrial use
- Supplied in convenient packing
A positive constriction at the top holds plug in place.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Matière:Borosilicate glass 3.3
- Overall Length:14.6 cm (5¾")