ContactUsLinkComponent
VWR CLOSURE 9MM BLACK P/S PK100
VWR® Caps for VWR® 9 mm Screw-Thread Vials
# de catalogue 46610-712
Fournisseur:  VWR International
VWR CLOSURE 9MM BLACK P/S PK100
VWR® Caps for VWR® 9 mm Screw-Thread Vials
# de catalogue 46610-712
Fournisseur:  VWR International
Spécifications
  • Cap Size:
    9 mm
  • Cap Type:
    Polypropylene
  • Septum:
    Red PTFE/White Silicone
  • Description:
    Screw Caps
  • Cap Color:
    Black