Iodine (iodine-iodide) 0.0200 N (N/50) in aqueous solution
Catalogue # RC397332
Fournisseur: Ricca Chemical
Small Business Enterprise
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Glass bottle
- Size:1 L
- Cat. no.:RC397332
- Supplier No.:R3973000-1C
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear, brown, Iodine odor
- Assay at 20 °C (traceable to NIST SRM 136):0.02000 ± 0.00002 N at 20.0 °C
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
Température de conservation:Ambient
L'EINECS:231-442-4
ONU:3264
MARC:8,II
Frequently Bought Together