di-Ammonium-fer (III) citrate (16,5 - 18,5% Fe) FCC | Avantor
di-Ammonium-fer (III) citrate (16,5 - 18,5% Fe) FCC
Glass bottle, amber, wide mouth, black T/E cap, 500 g
Catalog # CAJT1980-1
Fournisseur #:  BAKR1980-01
di-Ammonium-fer (III) citrate (16,5 - 18,5% Fe) FCC
Catalog # CAJT1980-1
CAS Number:  1185-57-5
MOC:  Réglementé LimitéCertificates
di-Ammonium-fer (III) citrate (16,5 - 18,5% Fe) FCC
di-Ammonium-fer (III) citrate (16,5 - 18,5% Fe) FCC
Glass bottle, amber, wide mouth, black T/E cap, 500 g
CAS Number:  1185-57-5
MOC:  Réglementé Limité
Price
$401.45
Log in pour la disponibilité
Each (500g) Case of 4 (500g)
Product Details & Documents
Synonymes:  Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
  • CAS Number:1185-57-5
  • Formule:C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
  • Numéro MDL:MFCD00013099
  • Ébullition Pt:197 °C (1013 hPa)
  • Densité:1,8 g/cm³ (20 °C)
  •  :Management of Change (MOC) category = RL
  • L'EINECS:214-686-6
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • FCC - Assay (as Fe):
    16.5 - 18.5 %
  • Identification:
    Passes Test
  • Ferric Citrate:
    Passes Test
  • Lead (Pb):
    ≤2 mg/kg
  • Mercury (Hg):
    ≤1 mg/kg
  • Oxalate (C₂O₄):
    Passes Test
  • Sulfate (SO₄):
    ≤0.3 %
  • Tartrate:
    Passes Test
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle, amber, wide mouth, black T/E cap
  • Taille:
    500 g