Screw Caps, MicroSolv™
# de catalogue 97052-772
Fournisseur: MicroSolv Technology Corp
Spécifications
- Cap Size:9-425 mm
- Cap Type:Screw cap, solid
- Septum:Red-Orange Silicone Rubber / TEF
- Material:PP
- Cat. no.:97052-772
- Cap Color:Blue
- Supplier No.:9502S-09-SR-K