Tween® 60 (Polysorbate)
Fournisseur: TCI America
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Polyoxyethylene sorbitan monostearate
Formule:C₆₄H₁₂₆O₂₆
Point d'ébullition:? 110 °C (1013 hPa)
Densité:1,08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL:MFCD01780110
Numéro CAS:9005-67-8
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
Point d'éclair:277 °C
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt ébul.: Min. 110 °C (1013 hPa)
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:Pt Eclair: Min. 149 °C
Densité:1.08 g/cm³ (20 °C)
Température d'entreposage:Température ambiante
EINECS:500-020-4
:Boiling Pt:
:Boiling Pt: Min. 110 °C (1013 hPa)
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt: Min. 149 °C
:∼110 °C (1013 hPa)
Température d'entreposage:Ambient
Restricted Products: To process your orders without delay, please provide the required business documentation to purchase this product.