Tween® 40 (Polysorbate)
Fournisseur: TCI America
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
Formule:C₆₂H₁₂₂O₂₆
Point d'ébullition:? 100 °C (1013 hPa)
Point de Fusion:~ 0,1 °C
Densité:1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:268 °C
Numéro MDL:MFCD00165345
Numéro CAS:9005-66-7
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt ébul.: Min. 100 °C (1013 hPa)
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Fusion: ~ 0,1 °C
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:Pt Eclair: Min. 149 °C
:0,1
Point de Fusion:~ 0.1 °C
Densité:1.05 g/cm³ (20 °C)
Température d'entreposage:Température ambiante
:Boiling Pt:
:Boiling Pt: Min. 100 °C (1013 hPa)
:Melting Pt:
:Melting Pt: ~ 0.1 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt: Min. 149 °C
:0.1
:∼100 °C (1013 hPa)
Température d'entreposage:Ambient
Restricted Products: To process your orders without delay, please provide the required business documentation to purchase this product.