Bromothymol blue sodium salt
Fournisseur: TCI America
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate,Bromothymol blue water soluble,Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1
Formule:C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MW:646.37 g/mol
Point de Fusion:? 200 °C
Numéro MDL:MFCD00077263
Numéro CAS:34722-90-2
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Fusion: Min. 200 °C
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:M.W. 646,37 g/mol
Température d'entreposage:Température ambiante
EINECS:252-169-7
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Melting Pt: Min. 200 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 646.37 g/mol
:> 200 °C
Température d'entreposage:Ambient
Restricted Products: To process your orders without delay, please provide the required business documentation to purchase this product.