Fluorescein disodium salt
Fournisseur: TCI America
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt,Acid Yellow 73,Yellow No. 8,Fluorescein sodium salt,2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt
Formule:C₂₀H₁₀Na₂O₅
MW:376.28 g/mol
Point de Fusion:? 300 °C
Densité:1,601 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL:MFCD00167039
Numéro CAS:518-47-8
Index Merck:13,04185
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Fusion: Min. 300 °C
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:M.W. 376,28 g/mol
Densité:1.601 g/cm³ (20 °C)
Température d'entreposage:Température ambiante
EINECS:208-253-0
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Melting Pt: Min. 300 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 376.28 g/mol
:> 300 °C
Température d'entreposage:Ambient
Restricted Products: To process your orders without delay, please provide the required business documentation to purchase this product.