ContactUsLinkComponent
PRP-X300 Ion Exclusion HPLC Columns, Hamilton Company
PRP-X300 Ion Exclusion HPLC Columns, Hamilton Company
Fournisseur:  Hamilton
Certificats
PRP-X300 Ion Exclusion HPLC Columns, Hamilton Company
PRP-X300 Ion Exclusion HPLC Columns, Hamilton Company
Fournisseur:  Hamilton
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 21493-420
  • 89221-134
  • 21493-405
  • 21493-418
  • 21493-416
  • 89221-088
  • 89221-090
  • Max. pressure:
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • Temperature limit:
  • 5 to 60 °C
  • 5 to 60 °C
  • 5 to 60 °C