Ammonium sulfate 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific Chemicals
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Sulphuric acid diammonium salt
Formule:(NH₄)₂SO₄
MW:132.14 g/mol
Point de Fusion:336 - 339 °C
Densité:1,78 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL:MFCD00003391
Numéro CAS:7783-20-2
Index Merck:13,00559
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Fusion: 336 à 339 °C
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:M.W. 132,14 g/mol
Densité:1.78 g/cm³ (20 °C)
Température d'entreposage:Température ambiante
EINECS:231-984-1
:01-2119455044-46
:98+%
:98,0
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Melting Pt: 336 to 339 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 132.14 g/mol
:∼ 280 °C
Température d'entreposage:Ambient
:14,555
Restricted Products: To process your orders without delay, please provide the required business documentation to purchase this product.