Polysorbate 80 NF
Fournisseur: Spectrum Chemicals
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Sorbitan monooleate, ethoxylated,Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate
Point de Fusion:100 °C
Numéro MDL:MFCD00082107
Numéro CAS:9005-65-6
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
Point d'éclair:113 °C (closed cup)
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Fusion: 100 °C
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:Pt Eclair: 113 °C (coupe fermée)
EINECS:500-019-9
:100
:113
Température d'entreposage:Température ambiante
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Melting Pt: 100 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt: 113 °C (closed cup)
Température d'entreposage:Ambient
Restricted Products: To process your orders without delay, please provide the required business documentation to purchase this product.