Dimethyl sulfoxide ≥99.9%, Ultra Pure Grade
# de catalogue 97063-136
Fournisseur: VWR
Product available on GSA Advantage®
Numéro CAS: 67-68-5
Spécifications
- Size:5×10 ml
- Supplier No.:N182-5X10ML
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Acidity Test:Pass
- Congealing Point:= 18.3°C
- Appearance:Clear colorless liquid.
- Nonvolatile Residue:= 5 mg
- Product Lock Test:C9481
- Purity:= 99.9 %
- Refractive Index:1.4755 - 1.4775
- Specific Gravity:1.095 - 1.101
- Sterility:Pass
- Water (KF):= 0.1 %
- Dimethyl sulfoxide ≥99.9%, Ultra Pure Grade:
Résultats des tests de spécification
A propos de cet article
Synonymes: Methyl sulphoxide
Point d'ébullition:189 °C (1013 hPa)
Point de Fusion:18,5 °C
Densité:1,101 g/cm³ (20 °C)
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
Point d'éclair:87 °C
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt ébul.: 189 °C (1013 hPa)
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Fusion: 18,5 °C
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:Pt Eclair: 87 °C
:M.W. 78,14 g/mol
Index Merck:13,03285
Formule:(CH₃)₂SO
MW:78.14 g/mol
Point d'ébullition:189 °C (1013 hPa)
Point de Fusion:18.5 °C
EINECS:200-664-3
:18,5
:189
:87
Densité:1.101 g/cm³ (20 °C)
Température d'entreposage:Température ambiante
:99,9
Point d'éclair:87 °C
:Boiling Pt:
:Boiling Pt: 189 °C (1013 hPa)
:Melting Pt:
:Melting Pt: 18.5 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt: 87 °C
:M.W. 78.14 g/mol
Température d'entreposage:Ambient
Numéro MDL:MFCD00002089
Numéro CAS:67-68-5
Customers Who Bought This Also Bought