ContactUsLinkComponent
VWR® Trypsin, Crystalline, Proteomics Grade
VWR® Trypsin, Crystalline, Proteomics Grade
# de catalogue 97063-884
Fournisseur:  VWR
Numéro CAS:  
Trypsin, Crystalline Proteomics Grade
VWR® Trypsin, Crystalline, Proteomics Grade
# de catalogue 97063-884
Fournisseur:  VWR
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Packaging:
    Amber Bottle
  • Size:
    1 g
  • Form:
    Crystalline
  • Enzyme name:
    Trypsin
  • Grade:
    Proteomics Grade
  • Supplier No.:
    M150-1G
Spécifications
A propos de cet article
Trypsin, Crystalline, Proteomics Grade.
  • EINECS: 232-650-8
  • GHS Symbol 1: GHS08
  • GHS Symbol 2: GHS07
  • MDL: MFCD00082094
Customers Who Bought This Also Bought