ContactUsLinkComponent
VWR® Maximum Protection Antifog Face Masks
VWR® Maximum Protection Antifog Face Masks
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® Maximum Protection Antifog Face Masks
VWR® Maximum Protection Antifog Face Masks
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 414004-676
  • 414004-677
  • Bacterial filtration efficiency:
  • 99.0 - 99.5%
  • 99.0 - 99.5%
  • Dimensions:
  • 17.5L×9.5H cm (6⁷/₈×3³/₄")
  • 17.5L×9.5H cm (6⁷/₈×3³/₄")
  • Particle filtration efficiency:
  • 99.02 - 99.15%
  • 99.02 - 99.15%