ContactUsLinkComponent
VWR® Advanced Protection Face Masks
VWR® Advanced Protection Face Masks
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® Advanced Protection Face Masks
VWR® Advanced Protection Face Masks
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 414004-664
  • 414004-666
  • 414004-663
  • 414004-662
  • Bacterial filtration efficiency:
  • 99.7 - 99.9%
  • 99.7 - 99.9%
  • 99.7 - 99.9%
  • 99.7 - 99.9%
  • Dimensions:
  • 17.5L×9.5H cm (6⁷/₈×3³/₄")
  • 17.5L×9.5H cm (6⁷/₈×3³/₄")
  • 17.5L×9.5H cm (6⁷/₈×3³/₄")
  • 17.5L×9.5H cm (6⁷/₈×3³/₄")
  • Particle filtration efficiency:
  • 99.30 - 99.57%
  • 99.30 - 99.57%
  • 99.30 - 99.57%
  • 99.30 - 99.57%