ContactUsLinkComponent
Abbe Refractometers, ATAGO®
Abbe Refractometers, ATAGO®
Fournisseur:  Atago
Certificats
Abbe Refractometers, ATAGO®
Abbe Refractometers, ATAGO®
Fournisseur:  Atago
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 47752-794
  • 97015-542
  • 47752-796
  • 47752-782
  • 97015-880
  • 47752-780
  • 47752-798
  • 97015-544
  • Power consumption:
  • 5VA
  • 5VA
  • 5VA
  • 5VA
  • 5VA
  • 5VA
  • 5VA
  • 5VA
  • W×D×H:
  • 8W×10D×11H cm (33/16×315/16×45/16")
  • 8W×10D×11H cm (33/16×315/16×45/16")
  • 8W×10D×11H cm (33/16×315/16×45/16")
  • 8W×10D×11H cm (33/16×315/16×45/16")
  • 8W×10D×11H cm (33/16×315/16×45/16")
  • 8W×10D×11H cm (33/16×315/16×45/16")
  • 8W×10D×11H cm (33/16×315/16×45/16")
  • 8W×10D×11H cm (33/16×315/16×45/16")