ContactUsLinkComponent
RapidVap® N₂ Evaporation System, Labconco®
RapidVap® N₂ Evaporation System, Labconco®
Fournisseur:  Labconco
Certificats
RapidVap® N₂ Evaporation System, Labconco®
RapidVap® N₂ Evaporation System, Labconco®
Fournisseur:  Labconco
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 13500-054
  • 13500-082
  • 13500-080
  • 13500-052
  • 30181-430
  • 13500-050
  • 13500-056
  • 26676-044
  • 26676-046
  • 26676-054
  • 26676-057
  • 26676-058
  • 26676-004
  • 37001-384
  • 26676-042
  • Temperature:
  • Ambient to 100 °C (212 °F)
  • Ambient to 100 °C (212 °F)
  • Weight:
  • 49 kg (107 lbs.)
  • 49 kg (107 lbs.)
  • W×D×H:
  • 55.1×48.3×34.3 cm (213/4×19×131/2")
  • 55.1×48.3×34.3 cm (213/4×19×131/2")
  • Speed:
  • 500 rpm
  • 500 rpm