ContactUsLinkComponent
RapidVap® Vacuum Evaporation Systems, Labconco®
RapidVap® Vacuum Evaporation Systems, Labconco®
Fournisseur:  Labconco
Certificats
RapidVap® Vacuum Evaporation Systems, Labconco®
RapidVap® Vacuum Evaporation Systems, Labconco®
Fournisseur:  Labconco
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 13500-078
  • 37001-380
  • 13500-070
  • 13500-068
  • 37001-376
  • 30181-434
  • 13500-074
  • 13500-072
  • 13500-062
  • 13500-060
  • 13500-066
  • 13500-064
  • 13500-058
  • 26671-482
  • 26676-000
  • 26676-040
  • Temperature:
  • Ambient to 100 °C (212 °F)
  • Ambient to 100 °C (212 °F)
  • Ambient to 100 °C (212 °F)
  • Ambient to 100 °C (212 °F)
  • W×D×H:
  • 52.8×46.7×34.3 cm (203/4×183/8×131/2")
  • 52.8×46.7×34.3 cm (203/4×183/8×131/2")
  • 52.8×46.7×34.3 cm (203/4×183/8×131/2")
  • 52.8×46.7×34.3 cm (203/4×183/8×131/2")
  • Shipping weight:
  • 45 kg (100 lbs.)
  • 45 kg (100 lbs.)
  • 45 kg (100 lbs.)
  • 45 kg (100 lbs.)
  • Speed:
  • 1000 rpm
  • 1000 rpm
  • 1000 rpm
  • 1000 rpm