ContactUsLinkComponent
VWR® Multi-Position Magnetic Stirrers, 120 V
VWR® Multi-Position Magnetic Stirrers, 120 V
Supplier:  VWR International
Certificates
undefined
VWR® Multi-Position Magnetic Stirrers, 120 V
Supplier:  VWR International
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 10027-068
  • 10027-070
  • 12621-026
  • 12621-018
  • 12621-042
  • 12621-022
  • 12621-046
  • 12621-034
  • 10027-076
  • 10027-078
  • 12621-038
  • Speed range:
  • 60 - 1400 rpm
  • 60 - 1400 rpm
  • 60 - 1400 rpm
  • 60 - 1400 rpm
  • 60 - 1400 rpm
  • 60 - 1400 rpm
  • 60 - 1400 rpm
  • 60 - 1400 rpm
  • 60 - 1400 rpm
  • 60 - 1400 rpm
  • 60 - 1400 rpm
  • Plate dimensions:
  • 27.9W×31.8D cm (11×12½")
  • 27.9W×31.8D cm (11×12½")
  • 27.9W×31.8D cm (11×12½")
  • 27.9W×31.8D cm (11×12½")
  • 27.9W×31.8D cm (11×12½")
  • 27.9W×31.8D cm (11×12½")
  • 27.9W×31.8D cm (11×12½")
  • 27.9W×31.8D cm (11×12½")
  • 27.9W×31.8D cm (11×12½")
  • 27.9W×31.8D cm (11×12½")
  • 27.9W×31.8D cm (11×12½")
  • W×D×H:
  • 27.9×43.2×10.2 cm (11×17×4")
  • 27.9×43.2×10.2 cm (11×17×4")
  • 27.9×43.2×10.2 cm (11×17×4")
  • 27.9×43.2×10.2 cm (11×17×4")
  • 27.9×43.2×10.2 cm (11×17×4")
  • 27.9×43.2×10.2 cm (11×17×4")
  • 27.9×43.2×10.2 cm (11×17×4")
  • 27.9×43.2×10.2 cm (11×17×4")
  • 27.9×43.2×10.2 cm (11×17×4")
  • 27.9×43.2×10.2 cm (11×17×4")
  • 27.9×43.2×10.2 cm (11×17×4")
  • Electrical:
  • 120 V, 50/60 Hz, 1.3 A, 85 W
  • 120 V, 50/60 Hz, 1.3 A, 85 W
  • 120 V, 50/60 Hz, 1.3 A, 85 W
  • 120 V, 50/60 Hz, 1.3 A, 85 W
  • 120 V, 50/60 Hz, 1.3 A, 85 W
  • 120 V, 50/60 Hz, 1.3 A, 85 W
  • 120 V, 50/60 Hz, 1.3 A, 85 W
  • 120 V, 50/60 Hz, 1.3 A, 85 W
  • 120 V, 50/60 Hz, 1.3 A, 85 W
  • 120 V, 50/60 Hz, 1.3 A, 85 W
  • 120 V, 50/60 Hz, 1.3 A, 85 W