ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable™ Pocket-Size Thermometers
VWR® Traceable™ Pocket-Size Thermometers
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® Traceable™ Pocket-Size Thermometers
VWR® Traceable™ Pocket-Size Thermometers
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 21800-072
  • 21800-070
  • Temperature range:
  • –50 to 750°C (–58 to 1382°F)
  • –50 to 750°C (–58 to 1382°F)
  • Temperature resolution:
  • Temperature accuracy:
  • 0...500 °C: ±(1°C + 0.75%)
    500...750 °C: ±(1°C + 1%)
    ±2°C (@ −20 °C)
    ±4°C (@ −40 °C)
    ±5°C (@ −50 °C)
  • 0...500 °C: ±(1°C + 0.75%)
    500...750 °C: ±(1°C + 1%)
    ±2°C (@ −20 °C)
    ±4°C (@ −40 °C)
    ±5°C (@ −50 °C)
  • W×D×H:
  • 7×2.2×10.8 cm (23/4×7/8 ×41/4")
  • 7×2.2×10.8 cm (23/4×7/8 ×41/4")
  • Weight:
  • 113 g (4 oz.)
  • 113 g (4 oz.)