ContactUsLinkComponent
Pallflex® Emfab™ Filters
Pallflex® Emfab™ Filters
Fournisseur:  Cytiva
Certificats
Pallflex® Emfab™ Filters
Pallflex® Emfab™ Filters
Fournisseur:  Cytiva
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA28150-929
  • CA28150-933
  • CA28150-931
  • CA29301-726
  • CA28150-925
  • CA28150-935
  • CA28150-923
  • CA21431-428
  • CA28150-921
  • 21431-428
  • Max. operating temperature:
  • 260 °C (500 °F); air
  • 260 °C (500 °F); air
  • 260 °C (500 °F); air
  • 260 °C (500 °F); air
  • 260 °C (500 °F); air
  • 260 °C (500 °F); air
  • 260 °C (500 °F); air
  • 260 °C (500 °F); air
  • 260 °C (500 °F); air
  • 260 °C (500 °F); air
  • Typical aerosol retention:
  • 99.95% (DOP)
  • 99.95% (DOP)
  • 99.95% (DOP)
  • 99.95% (DOP)
  • 99.95% (DOP)
  • 99.95% (DOP)
  • 99.95% (DOP)
  • 99.95% (DOP)
  • 99.95% (DOP)
  • 99.95% (DOP)
  • Typical air flow rate:
  • 68 L/min/cm² at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)
  • 68 L/min/cm² at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)
  • 68 L/min/cm² at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)
  • 68 L/min/cm² at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)
  • 68 L/min/cm² at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)
  • 68 L/min/cm² at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)
  • 68 L/min/cm² at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)
  • 68 L/min/cm² at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)
  • 68 L/min/cm² at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)
  • 68 L/min/cm² at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)
  • Typical filter weight:
  • 5.0 mg/cm²
  • 5.0 mg/cm²
  • 5.0 mg/cm²
  • 5.0 mg/cm²
  • 5.0 mg/cm²
  • 5.0 mg/cm²
  • 5.0 mg/cm²
  • 5.0 mg/cm²
  • 5.0 mg/cm²
  • 5.0 mg/cm²
  • Typical thickness:
  • 178 µm (7 mils)
  • 178 µm (7 mils)
  • 178 µm (7 mils)
  • 178 µm (7 mils)
  • 178 µm (7 mils)
  • 178 µm (7 mils)
  • 178 µm (7 mils)
  • 178 µm (7 mils)
  • 178 µm (7 mils)
  • 178 µm (7 mils)
  • Typical water flow rate:
  • 32 ml/min/cm² at 0.35 bar (35 kPa, 5 psi)
  • 32 ml/min/cm² at 0.35 bar (35 kPa, 5 psi)
  • 32 ml/min/cm² at 0.35 bar (35 kPa, 5 psi)
  • 32 ml/min/cm² at 0.35 bar (35 kPa, 5 psi)
  • 32 ml/min/cm² at 0.35 bar (35 kPa, 5 psi)
  • 32 ml/min/cm² at 0.35 bar (35 kPa, 5 psi)
  • 32 ml/min/cm² at 0.35 bar (35 kPa, 5 psi)
  • 32 ml/min/cm² at 0.35 bar (35 kPa, 5 psi)
  • 32 ml/min/cm² at 0.35 bar (35 kPa, 5 psi)
  • 32 ml/min/cm² at 0.35 bar (35 kPa, 5 psi)