ContactUsLinkComponent
MicroFunnel™ Disposable Filter Funnels
MicroFunnel™ Disposable Filter Funnels
Supplier:  Cytiva
New Product
Certificates
MicroFunnel™ Disposable Filter Funnels
MicroFunnel™ Disposable Filter Funnels
Supplier:  Cytiva
New Product
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • CA77391-972
  • CA28143-560
  • CA77391-974
  • CA28143-556
  • CA28143-554
  • CA28143-576
  • CA77391-970
  • CA28143-574
  • CA28143-572
  • CA28143-542
  • CA83008-126
  • CA77391-984
  • CA97003-750
  • CA28143-540
  • CA28143-544
  • CA77391-978
  • CA43300-292
  • 28143-572
  • 28143-576
  • Effective filtration area:
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • 13.46 cm²
  • Dimensions:
  • 100 ml: 7.6H×6.1W cm (3.0×2.4)
  • 300 ml: 8.9H×8.7W cm (3.5×3.4)
  • 100 ml: 7.6H×6.1W cm (3.0×2.4)
  • 100 ml: 7.6H×6.1W cm (3.0×2.4)
  • 100 ml: 7.6H×6.1W cm (3.0×2.4)
  • 300 ml: 8.9H×8.7W cm (3.5×3.4)
  • 100 ml: 7.6H×6.1W cm (3.0×2.4)
  • 300 ml: 8.9H×8.7W cm (3.5×3.4)
  • 300 ml: 8.9H×8.7W cm (3.5×3.4)
  • 100 ml: 7.6H×6.1W cm (3.0×2.4)
  • 300 ml: 8.9H×8.7W cm (3.5×3.4)
  • 300 ml: 8.9H×8.7W cm (3.5×3.4)
  • 100 ml: 7.6H×6.1W cm (3.0×2.4"); 300 ml: 9.1H×8.8W cm (3.6×3.5")
  • 100 ml: 7.6H×6.1W cm (3.0×2.4)
  • 100 ml: 7.6H×6.1W cm (3.0×2.4)
  • 100 ml: 7.6H×6.1W cm (3.0×2.4)
  • 100 ml: 7.6H×6.1W cm (3.0×2.4)
  • 8.9H×8.7W cm (3.5H×3.4"W)
  • 8.9H×8.7W cm (3.5H×3.4"W)
Specifications
Related Information
Product Information
Customers Who Bought This Also Bought