ContactUsLinkComponent
Ultrafiltration Membrane Disc Filters
Ultrafiltration Membrane Disc Filters
Fournisseur:  Cytiva
Certificats
Ultrafiltration Membrane Disc Filters
Ultrafiltration Membrane Disc Filters
Fournisseur:  Cytiva
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA29300-166
  • CA29300-162
  • CA29300-160
  • CA29600-152
  • CA29300-150
  • CA29300-100
  • 29300-166
  • CA29300-130
  • 29300-098
  • CA29300-128
  • CA29300-124
  • 29300-136
  • CA29300-122
  • 29300-158
  • CA29300-120
  • CA29600-154
  • 29300-122
  • CA29300-138
  • CA29300-136
  • 29300-132
  • CA29300-132
  • 29300-152
  • 29300-138
  • 29300-162
  • Max. operating temperature:
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • 0...40 °C (32...104 °F)
  • pH range:
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14