ContactUsLinkComponent
Versilon™ Fluoropolymer Tubing, PTFE, FEP, or PFA
Versilon™ Fluoropolymer Tubing, PTFE, FEP, or PFA
Certificats
Versilon™ Fluoropolymer Tubing, PTFE, FEP, or PFA
Versilon™ Fluoropolymer Tubing, PTFE, FEP, or PFA
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 63014-861
  • 63014-960
  • 63014-961
  • 63014-934
  • 63014-690
  • 63014-860
  • 63014-950
  • 63014-915
  • 63014-815
  • 63014-925
  • 63014-809
  • 63014-914
  • 63014-699
  • 63014-696
  • 63014-800
  • 63014-905
  • 63014-805
  • 63014-695
  • Model:
  • 63014-861
  • 63014-960
  • 63014-961
  • 63014-934
  • 63014-690
  • 63014-860
  • 63014-950
  • 63014-915
  • 63014-815
  • 63014-925
  • 63014-809
  • 63014-914
  • 63014-699
  • 63014-696
  • 63014-800
  • 63014-905
  • 63014-805
  • 63014-695
  • Max. pressure:
  • 65 psig @ 23°C (73°F)
  • 95 psig @ 23°C (73°F)
  • 65 psig @ 23°C (73°F)
  • 120 psig @ 23°C (73°F)
  • 440 psig @ 23°C (73°F)
  • 95 psig @ 23°C (73°F)
  • 270 psig @ 23°C (73°F)
  • 230 psig @ 23°C (73°F)
  • 230 psig @ 23°C (73°F)
  • 155 psig @ 23°C (73°F)
  • 155 psig @ 23°C (73°F)
  • 115 psig @ 23°C (73°F)
  • 155 psig @ 23°C (73°F)
  • 230 psig @ 23°C (73°F)
  • 440 psig @ 23°C (73°F)
  • 455 psig @ 23°C (73°F)
  • 455 psig @ 23°C (73°F)
  • 115 psig @ 23°C (73°F)