ContactUsLinkComponent
SpectroBlend® additive, powder, Chemplex® 44 µm
SpectroBlend® additive, powder, Chemplex® 44 µm
# de catalogue 15566-078
Fournisseur:  Chemplex
Numéro CAS:  
SpectroBlend® additive, powder, Chemplex® 44 µm
SpectroBlend® additive, powder, Chemplex® 44 µm
# de catalogue 15566-078
Fournisseur:  Chemplex
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Size:
    454 g
  • Cat. no.:
    15566-078
  • Supplier No.:
    660
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • SpectroBlend® additive, powder, Chemplex® 44 µm:
Résultats des tests de spécification
A propos de cet article
 :Length:
 :Width:
 :Height:
 :Ø
 :Thickness:
 :44 µm
 :Boiling Pt:
 :Boiling Pt:
 :Melting Pt:
 :Flash Pt:
 :Flash Pt:
Customers Who Bought This Also Bought