ContactUsLinkComponent
Upchurch Scientific® FEP Fluoropolymer Tubing, IDEX Health & Science
Upchurch Scientific® FEP Fluoropolymer Tubing, IDEX Health & Science
Fournisseur:  Upchurch Scientific
Certificats
Upchurch Scientific® FEP Fluoropolymer Tubing, IDEX Health & Science
Upchurch Scientific® FEP Fluoropolymer Tubing, IDEX Health & Science
Fournisseur:  Upchurch Scientific
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 13500-014
  • 53500-830
  • 53500-832
  • 53500-836
  • 21511-378
  • 13500-012
  • 21511-376
  • 21001-034
  • 53501-404
  • 21001-032
  • 53500-834
  • Model:
  • 13500-014
  • 53500-830
  • 53500-832
  • 53500-836
  • 21511-378
  • 13500-012
  • 21511-376
  • 21001-034
  • 53501-404
  • 21001-032
  • 53500-834
  • Max. pressure:
  • 250 psi (17 bar)
  • 3,000 psi (207 bar)
  • 1,000 psi (69 bar)
  • 2,000 psi (138 bar)
  • 500 psi (34 bar)
  • 250 psi (17 bar)
  • 1,000 psi (69 bar)
  • 500 psi (34 bar)
  • 500 psi (34 bar)
  • 500 psi (34 bar)
  • 2,000 psi (138 bar)
  • Max. temperature:
  • 50 ° C (122 °F)
  • 50 ° C (122 °F)
  • 50 ° C (122 °F)
  • 50 ° C (122 °F)
  • 50 ° C (122 °F)
  • 50 ° C (122 °F)
  • 50 ° C (122 °F)
  • 50 ° C (122 °F)
  • 50 ° C (122 °F)
  • 50 ° C (122 °F)
  • 50 ° C (122 °F)
  • Min. temperature:
  • -51 ° C (-59.8 °F)
  • -51 ° C (-59.8 °F)
  • -51 ° C (-59.8 °F)
  • -51 ° C (-59.8 °F)
  • -51 ° C (-59.8 °F)
  • -51 ° C (-59.8 °F)
  • -51 ° C (-59.8 °F)
  • -51 ° C (-59.8 °F)
  • -51 ° C (-59.8 °F)
  • -51 ° C (-59.8 °F)
  • -51 ° C (-59.8 °F)
  • Sterilisation:
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes