ContactUsLinkComponent
Upchurch Scientific® ETFE Fluoropolymer Tubing, IDEX Health & Science
Upchurch Scientific® ETFE Fluoropolymer Tubing, IDEX Health & Science
Fournisseur:  Upchurch Scientific
Certificats
Upchurch Scientific® ETFE Fluoropolymer Tubing, IDEX Health & Science
Upchurch Scientific® ETFE Fluoropolymer Tubing, IDEX Health & Science
Fournisseur:  Upchurch Scientific
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 21511-824
  • 21511-576
  • 53498-514
  • 53498-510
  • 21511-828
  • 21001-104
  • 21511-578
  • 21511-826
  • 21511-822
  • 21511-830
  • 21511-832
  • 53498-512
  • 53501-252
  • 53498-508
  • Model:
  • 21511-824
  • 21511-576
  • 53498-514
  • 53498-510
  • 21511-828
  • 21001-104
  • 21511-578
  • 21511-826
  • 21511-822
  • 21511-830
  • 21511-832
  • 53498-512
  • 53501-252
  • 53498-508
  • Max. pressure:
  • 500 psi (34 bar)
  • 2,000 psi (138 bar)
  • 1,000 psi (69 bar)
  • 2,000 psi (138 bar)
  • 3,000 psi (207 bar)
  • Multiple
  • 1,000 psi (69 bar)
  • 500 psi (34 bar)
  • 500 psi (34 bar)
  • 3,000 psi (207 bar)
  • 3,000 psi (207 bar)
  • 1,000 psi (69 bar)
  • 4,000 psi (276 bar)
  • 2,000 psi (138 bar)
  • Max. temperature:
  • 80 °C (176 °F)
  • 80 °C (176 °F)
  • 80 °C (176 °F)
  • 80 °C (176 °F)
  • 80 °C (176 °F)
  • 80 °C (176 °F)
  • 80 °C (176 °F)
  • 80 °C (176 °F)
  • 80 °C (176 °F)
  • 80 °C (176 °F)
  • 80 °C (176 °F)
  • 80 °C (176 °F)
  • 80 °C (176 °F)
  • 80 °C (176 °F)
  • Min. temperature:
  • -51 °C (-59.8 °F)
  • -51 °C (-59.8 °F)
  • -51 °C (-59.8 °F)
  • -51 °C (-59.8 °F)
  • -51 °C (-59.8 °F)
  • -51 °C (-59.8 °F)
  • -51 °C (-59.8 °F)
  • -51 °C (-59.8 °F)
  • -51 °C (-59.8 °F)
  • -51 °C (-59.8 °F)
  • -51 °C (-59.8 °F)
  • -51 °C (-59.8 °F)
  • -51 °C (-59.8 °F)
  • -51 °C (-59.8 °F)
  • Sterilisation:
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Ethylene oxide; thermal
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes