ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18-HL HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® C18-HL HPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® C18-HL HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® C18-HL HPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76391-704
  • 76391-678
  • 76391-654
  • 76391-722
  • 76391-874
  • 76391-652
  • 76391-750
  • 76391-814
  • 76391-820
  • 76391-840
  • 76391-778
  • 76391-734
  • 76391-784
  • 76391-808
  • 76391-830
  • 76391-790
  • 76391-810
  • Carbon load:
  • 20.0 %
  • 20.0 %
  • 20.0 %
  • 20.0 %
  • 20.0 %
  • 20.0 %
  • 20.0 %
  • 20.0 %
  • 20.0 %
  • 20.0 %
  • 20.0 %
  • 20.0 %
  • 20.0 %
  • 20.0 %
  • 20.0 %
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1