ContactUsLinkComponent
VWR® CryoPro® Rack Systems, BR Series
VWR® CryoPro® Rack Systems, BR Series
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® CryoPro® Rack Systems, BR Series
VWR® CryoPro® Rack Systems, BR Series
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 55709-208
  • 55709-210
  • 55709-212
  • 55709-214
  • Model:
  • BR-1
  • BR-2
  • BR-3
  • BR-4
  • Evaporation rate:
  • 0.39 L/Day
  • 0.85 L/Day
  • 0.99 L/Day
  • 0.99 L/Day
  • Liquid nitrogen capacity:
  • 47 L
  • 61 L
  • 121 L
  • 175 L
  • Neck int.Ø:
  • 12.7 cm (5")
  • 21.6 cm (8¹/₂")
  • 21.6 cm (8¹/₂")
  • 21.6 cm (8¹/₂")
  • Vial capacity:
  • 875×2 ml vials
  • 2500×2 ml vials
  • 5000×2 ml vials
  • 7000×2 ml vials
  • Weight Empty:
  • 16.2 kg (34 lb.)
  • 34.2 kg (76 lb.)
  • 51 kg (114 lb.)
  • 56 kg (125 lb.)
  • Weight Full:
  • 54 kg (120 ib.)
  • 75 kg (166 ib.)
  • 140 kg (311 ib.)
  • 189 kg (419 ib.)