ContactUsLinkComponent
Hypersil GOLD™ Peptide HPLC Columns
Hypersil GOLD™ Peptide HPLC Columns
Fournisseur:  Thermo Scientific
New Product
Certificats
Hypersil GOLD™ Peptide HPLC Columns
Fournisseur:  Thermo Scientific
New Product
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • TS26002-102130
  • TS26002-152130
  • TS26002-052130
  • Carbon load:
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 21756 psi (1500 bar)
  • 21756 psi (1500 bar)
  • 14503 psi (1000 bar)
  • pH range:
  • 2 - 11
  • 2 - 11
  • 2 - 11
  • Surface area:
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • Temperature limit:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1