ContactUsLinkComponent
Anticon® Gold Sorb™ Wipes, Contec®
Anticon® Gold Sorb™ Wipes, Contec®
Fournisseur:  Contec
Certificats
Anticon® Gold Sorb™ Wipes, Contec®
Anticon® Gold Sorb™ Wipes, Contec®
Fournisseur:  Contec
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 45800-074
  • 45800-072
  • 45800-070
  • 45800-068
  • 89133-818
  • Basis weight:
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • Absorbency:
  • 590 ml/m²
  • 590 ml/m²
  • 590 ml/m²
  • 590 ml/m²
  • 590 ml/m²
  • Absorbency rate:
  • 0.2 sec.
  • 0.2 sec.
  • 0.2 sec.
  • 0.2 sec.
  • 0.2 sec.
  • Extractables - using deionised water:
  • 0.0032 g/m²
  • 0.0032 g/m²
  • 0.0032 g/m²
  • 0.0032 g/m²
  • 0.0032 g/m²
  • Extractables - using isopropyl alcohol:
  • 0.0298 g/m²
  • 0.0298 g/m²
  • 0.0298 g/m²
  • 0.0298 g/m²
  • 0.0298 g/m²
  • Fibres (>100 µm):
  • 0.0029/cm²
  • 0.0029/cm²
  • 0.0029/cm²
  • 0.0029/cm²
  • 0.0029/cm²
  • Particle generation (>=0,5 µm) - biaxial shake:
  • 610/cm²
  • 610/cm²
  • 610/cm²
  • 610/cm²
  • 610/cm²