ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable® Refrigerator/Freezer Plus™ Thermometers
VWR® Traceable® Refrigerator/Freezer Plus™ Thermometers
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® Traceable® Refrigerator/Freezer Plus™ Thermometers
VWR® Traceable® Refrigerator/Freezer Plus™ Thermometers
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 89094-782
  • 12777-838
  • Temperature resolution:
  • 0.1°
  • 0.1°
  • Temperature accuracy:
  • ±0.5°C
  • ±0.5°C